BP371
pharmaceutical primary standard
BP
168-172 °C (lit.)
neat
2-8°C
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
human ... FAAH(2166) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743) , TRPV1(7442)
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Warning
Acute Tox. 4 Oral
11 - Combustible Solids
WGK 1
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).