Documentos Principais
BP539
Ibuprofen
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
α-Methyl-4-(isobutyl)phenylacetic acid, (±)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
206.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ibuprofen
Formulário
crystalline
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
chave InChI
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ibuprofen BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ibuprofen Prolonged-release Tablets
  • Ibuprofen Capsules
  • Ibuprofen Orodispersible Tablets
  • Ibuprofen Tablets
  • Ibuprofen Gel
  • Ibuprofen Prolonged-release Capsules
  • Ibuprofen Effervescent Granules
  • Ibuprofen Oral Suspension
  • Ações bioquímicas/fisiológicas
    Cyclooxygenase (COX) inhibitor that has greater activity against COX-1 than against COX-2.
    Embalagem
    Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    produto relacionado
    Nº do produto
    Descrição
    Preços
    Pictogramas
    Exclamation mark
    Palavra indicadora
    Warning
    Frases de perigo
    Classificações de perigo
    Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
    Órgãos-alvo
    Respiratory system
    Código de classe de armazenamento
    11 - Combustible Solids
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 1
    Not applicable
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)
    Visite a Biblioteca de Documentos
    Os clientes também visualizaram
    Slide 1 of 6
    1 of 6
    vibrant-m
    BP557
    4′-Isobutilacetofenona
    Acetaminofeno British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    BP371
    Acetaminofeno
    Ibuprofen solution 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    Supelco
    I-009
    Ibuprofen solution
    Ácido acetilsalicílico British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    BP617
    Ácido acetilsalicílico
    Cafeína British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    BP766
    Cafeína