Documentos
CAN1003
Supelco
Residual Solvents, California Set 1
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
forma
liquid
embalagem
ampule of 3x1.2 mL
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cannabis testing
formato
multi-component solution
Descrição geral
Hydrocarbons are often used in the production of extracts in the cannabis industry. Care should be taken to minimize residual solvents remaining on material intended for human consumption. To support this, many states have enacted regulations prescribing the routine analytical testing of residual solvents in cannabis-derived products.
This multi-analyte Certified Reference Material is designed specifically to satisfy the needs of analytical testing in California.
Five components have been carefully selected for convenience of use, while promoting long-term stability in solution. The analytes are formulated at 100 μg/g each, and are designed for a 100x dilution factor relative to the California action limits.
For complete calibration of the required California residual solvents, this CRM may be used in conjunction with the other products in the series:
CAN1008
CAN1012
CAN1013
Analito
Descrição
    Methylene chloride 100.00 µg/g
    Chloroform 100.00 µg/g
    Benzene 100.00 µg/g
    1,2-Dichloroethane 100.00 µg/g
    Trichloroethylene 100.00 µg/g
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA