CRM025
Supelco
Trace Metals - Sandy Loam 8
certified reference material, pkg of 50 g
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
100
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 g
manufacturer/tradename
RTC CRM025-050
aplicação(ões)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
7.21
Setor em destaque
Environmental
formato
matrix material
Categorias relacionadas
Descrição geral
This product was produced and certified from a naturally contaminated matrix and has not been fortified or modified in any way. Analytical data for Certification was obtained using USEPA SW846, 3rd edition methods 3050 (hot block) and 3051(microwave) using nitric acid extraction. Analysis was carried out according to USEPA methods 6010 (ICP-ES), 6020 (ICP-MS) and 7000 (AES).
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Outras notas
The following elements are not certified and are included for information only:
  • Sb, B, Mo, Tl
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analito
Descrição
    Aluminum
    Antimony
    Arsenic
    Barium
    Beryllium
    Boron
    Cadmium
    Calcium
    Chromium
    Cobalt
    Copper
    Iron
    Lead
    Magnesium
    Manganese
    Mercury
    Molybdenum
    Nickel
    Potassium
    Selenium
    Silicon
    Silver
    Sodium
    Thallium
    Vanadium
    Zinc
    Ver tudo (26)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
RIDADR
UN 3077 9 / PGIII
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.