Documentos
CRM170
Supelco
PAHs - Clay Soil
pkg of 50 g
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 g
manufacturer/tradename
RTC CRM170-100
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
matriz
soil
application(s)
environmental
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
SQC009CRM141CRM104
vibrant-m
CRM170
PAHs - Clay Soil
vibrant-m
SQC009
Chlorinated Pesticides in Soil
vibrant-m
CRM141
PAHs - Loamy Clay 1
vibrant-m
CRM104
PAH - Sediment 1
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
RTC CRM170-100
manufacturer/tradename
RTC SQC-009
manufacturer/tradename
RTC CRM141-050
manufacturer/tradename
RTC CRM104-050
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
PAHs Clay Soil has been used as a certified soil reference material for the quantification of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil samples using gas chromatography (GC) technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analito
Descrição
    Acenaphthene
    Acenaphthylene
    Anthracene
    Benzo[a]pyrene
    Benzo[b]fluoranthene
    Benzo[ghi]perylene
    Benzo[k]fluoranthene
    Chrysene
    Fluoranthene
    Fluorene
    Naphthalene
    Phenanthrene
    Pyrene
    Ver tudo (13)
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Biljana Milenkovic et al.
Chemosphere, 245, 125610-125610 (2019-12-22)
After NATO bombing of Serbia in 1999, UNEP has identified Kragujevac as one of the four heavily polluted environmental "hot spots". Damaging of industrial and military targets caused the release of substantial amounts of hazardous chemical substances into the environment.
Rapid extraction method of polycyclic aromatic compounds in soil using basic silica selective pressurized liquid extraction
Titaley AI, et al.
Journal of Chromatography A (2020)