D9559
D-(+)-glicose
97.5-102.0% anhydrous basis, meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
Dextrose
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
corn
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Ensaio
97.5-102.0% anhydrous basis
Formulário
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
chave InChI
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)