Documentos
M0950000
DL-Methionine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, DL-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
Fórmula linear:
CH3SCH2CH2CH(NH2)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
149.21
Beilstein:
636185
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
API family
methionine & derivatives
manufacturer/tradename
EDQM
pf
280 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
SMILES string
CSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
W330108M9500M2768
DL-Methionine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0950000
DL-Methionine
DL-Methionine 99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W330108
DL-Methionine
DL-Methionine ≥99%
Sigma-Aldrich
M9500
DL-Methionine
DL-Methionine BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Sigma-Aldrich
M2768
DL-Methionine
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
API family
methionine & derivatives
API family
-
API family
-
API family
-
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
280 °C (dec.) (lit.)
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
L-Valine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1172
L-Valine
L-Leucine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1105
L-Leucine
Histidine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
H0750000
Histidine
L-Methionine reagent grade, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M9625
L-Methionine
5-Sulfosalicylic acid dihydrate ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
247006
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Supelco
Supelco
89273
Borate buffer
Pilar Lloris-Garcerá et al.
Journal of molecular biology, 426(11), 2246-2254 (2014-04-03)
The increasing number of solved membrane protein structures has led to the recognition of a common feature in a large fraction of the small-molecule transporters: inverted repeat structures, formed by two fused homologous membrane domains with opposite orientation in the
Shawn Flanagan et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 59(1), 178-185 (2014-10-22)
Prolonged treatment with the oxazolidinone linezolid is associated with myelosuppression, lactic acidosis, and neuropathies, toxicities likely caused by impairment of mitochondrial protein synthesis (MPS). To evaluate the potential of the novel oxazolidinone tedizolid to cause similar side effects, nonclinical and
Ole E Sørensen et al.
The Journal of clinical investigation, 124(10), 4539-4548 (2014-09-23)
Papillon-Lefèvre syndrome (PLS) results from mutations that inactivate cysteine protease cathepsin C (CTSC), which processes a variety of serine proteases considered essential for antimicrobial defense. Despite serine protease-deficient immune cell populations, PLS patients do not exhibit marked immunodeficiency. Here, we
Qian Ren et al.
Nucleic acids research, 42(14), 9366-9382 (2014-07-20)
The dicistrovirus intergenic internal ribosome entry site (IGR IRES) directly recruits the ribosome and initiates translation using a non-AUG codon. A subset of IGR IRESs initiates translation in either of two overlapping open reading frames (ORFs), resulting in expression of
Leen Mathys et al.
PloS one, 9(6), e101181-e101181 (2014-06-27)
N-linked glycans covering the surface of the HIV-1 glycoprotein gp120 are of major importance for the correct folding of this glycoprotein. Of the, on average, 24 N-linked glycans present on gp120, the glycan at Asn260 was reported to be essential