Merck
NIST1160
Electronic and magnetic alloy standard, Ni-Mo-Fe
NIST® SRM® 1160
Sinônimo(s):
Electronic and magnetic alloy standard
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Sobre este item
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
certified reference material
packaging
pkg of disk
manufacturer/tradename
NIST®
format
matrix material
Quality Level
General description
Other Notes
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Molybdenum (Mo), Cobalt (Co), Iron (Fe)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c