Todas as fotos(1)
NIST57B
Silicon metal
NIST® SRM® 57b
Sinônimo(s):
Silicon
Fórmula linear:
Si
Número CAS:
Peso molecular:
28.09
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
100
grau
certified reference material
embalagem
pkg of 40 g
manufacturer/tradename
NIST®
pb
2355 °C (lit.)
pf
1410 °C (lit.)
densidade
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
formato
matrix material
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
InChI key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Certificado de origem
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).
Carbon scaffold structured silicon anodes for lithium-ion batteries.
Guo J, et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(24), 5035-5040 (2010)
High-Speed, Low-Power and Mid-IR Silicon Photonics Applications (2013)