P0838
200
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
BioXtra
≥99.0%
powder
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
734 °C (lit.)
H2O: 1 M, clear, colorless
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.15%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
[K+].[Br-]
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Warning
Eye Irrit. 2
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).