PHL89616
Cyanidin 3-glucoside chloride
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Cyanidin 3-O-glucoside chloride, Asterin, Kuromanin chloride, Chrysanthemin, Glucocyanidin chloride
Empirical Formula (Hill Notation):
C21H21ClO11
Número CAS:
Peso molecular:
484.84
Número MDL:
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
teor
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
Setor em destaque
Food and Beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC3=C([O+]=C2C4=CC(O)=C(O)C=C4)C=C(O)C=C3O)O[C@H](CO)[C@H]1O.[Cl-]
InChI
1S/C21H20O11.ClH/c22-7-16-17(27)18(28)19(29)21(32-16)31-15-6-10-12(25)4-9(23)5-14(10)30-20(15)8-1-2-11(24)13(26)3-8;/h1-6,16-19,21-22,27-29H,7H2,(H3-,23,24,25,26);1H/t16-,17-,18+,19-,21-;/m1./s1
InChI key
YTMNONATNXDQJF-UBNZBFALSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Anthocyanin. Antioxidant. Studied for its neuroprotective property.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
storage_class_code
11 - Combustible Solids
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem