Documentos
PHR1000
Supelco
Dextrose
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
D-(+)-Glicose, Dextrose
Empirical Formula (Hill Notation):
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein:
1724615
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001745
traceable to USP 1181302
API family
dextrose
Ensaio
99.9%
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
classe(s) química(is) do analito
oligosaccharides
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
150-152 °C (lit.)
application(s)
detection
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
PHR2086PHR2085PHR1001
Dextrose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1000
Dextrose
Dextrose Impurity C Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2086
Dextrose Impurity C
Dextrose Impurity B Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2085
Dextrose Impurity B
Sucrose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1001
Sucrose
assay
99.9%
assay
-
assay
-
assay
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
detection
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Descrição geral
A dextrose pertence à classe dos açúcares e é uma fonte preferencial de carboidratos em regimes de nutrição parenteral. Ela é amplamente utilizada em soluções para ajustar a tonicidade, como agente edulcorante, diluente/ligante em granulação úmida, diluente/ligante em comprimidos produzidos por compressão direta, etc. Ela é considerada apenas para uso clínico de curto prazo devido à sua deficiência de eletrólitos.
Padrões farmacêuticos secundários para aplicação em controle de qualidade oferecem uma alternativa conveniente e econômica ao preparo de padrões de trabalho internos para laboratórios e fabricantes farmacêuticos.
Aplicação
Esses padrões secundários são qualificados como materiais de referência certificados. Eles são adequados para uso em diversas aplicações analíticas, incluindo não exclusivamente testes de liberação de produtos farmacêuticos, desenvolvimento de métodos farmacêuticos para análises qualitativas e quantitativas, testes de controle de qualidade de alimentos e bebidas, além de outras demandas de calibração. A dextrose foi usada como padrão na determinação de aditivos como glicose em bebidas usando cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Ela também pode ser usada como padrão de referência farmacêutico para a quantificação do analito em formulações farmacêuticas usando técnicas espectrofotométricas.
Nota de análise
Esses padrões secundários são atribuíveis a diversos padrões primários da USP, EP (PhEur) e BP, quando disponíveis.
Outras notas
Este Material de referência certificado (CRM) é produzido e certificado de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025. Todas as informações sobre o uso deste CRM podem ser encontradas no certificado de análise.
Nota de rodapé
Para ver um exemplo de certificado de análise desse material, insira LRAB7785 no espaço abaixo. Este é apenas um exemplo de certificado e pode não corresponder ao lote que você receberá.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Mannose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2044
Mannose
Xylose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2102
Xylose
D-(+)-Glucose ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
G8270
D-(+)-Glucose
Dextrose Impurity C Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2086
Dextrose Impurity C
Dextrose monohydrate meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
D9559
Dextrose monohydrate
Determination of Additives in Beverages Using Ascentis Express Columns
Shimelis O, et al.
Sigma data, 30 (2013)
Handbook of Pharmaceutical Excipients (1986)
A multicommuted flow system for the determination of dextrose in parenteral and hemodialysis concentrate solutions
Knochen M, et al. et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 37(4), 823-828 (2005)
Handbook of Starch Hydrolysis Products and their Derivatives (1995)
Saunders Handbook of Veterinary Drugs - E-Book: Small and Large Animal (2010)
Artigos
HPLC Analysis of Sugars by HILIC Chromatography using Ascentis® Express OH-5 Column with ELSD Detection
Separation of Dextrose, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material; Sucrose; Maltitol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Determination of Total Glucose and Xylose in Instant Coffee by Reverse Phase HPLC-UV
Determination of total glucose and xylose in coffee samples by Reversed Phase High-performance liquid chromatography (RP-HPLC) coupled to UV detector.
Protocolos
Determination of Additives in Beverages Using Ascentis® Express Columns
RP-Amide and HILIC, both amenable to the analysis of polar compounds, were successfully used to resolve several beverage components, including sugars, vitamins, sweeteners, preservatives, and caffeine.