PHR1488
300
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
traceable to Ph. Eur. Y0001009
traceable to USP 1592409
current certificate can be downloaded
pkg of 1 g
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pharmaceutical (small molecule)
neat
-10 to -25°C
[H]O[H].Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
1S/C15H10O7.H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;/h1-5,16-19,21H;1H2
OKXFBEYCJRMINR-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Acute Tox. 3 Oral
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).