Merck
Pular para
PHR2125
2-(4-Isobutyrylphenyl)propane
Sinônimo(s):
2-(4-Isobutyrylphenyl)propane
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
50 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 4.136,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H18O
Peso molecular:
190.28
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
R$ 4.136,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
API family
ibuprofen
Quality Level
form
liquid
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Application
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
PHR2129PHR2134PHR2127
4-Isobutylstyrene
PHR2134
4-Isobutylstyrene
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
API family
ibuprofen
API family
ibuprofen
API family
ibuprofen
API family
ibuprofen
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Ibuprofen and impurity separation using Ascentis Express 90Å C18 column with excellent peak shape and low quantification limits.
Número de item de comércio global
SKUGTIN
PHR2125-50MG04065265025751