PHR2132
2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)-phenyl]propanoic Acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
2-Hydroxyibuprofen, 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
ibuprofen
forma
solid
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc(CC(C)(C)O)cc1
InChI
1S/C13H18O3/c1-9(12(14)15)11-6-4-10(5-7-11)8-13(2,3)16/h4-7,9,16H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
chave InChI
UJHKVYPPCJBOSG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)