PHR2145
Ibuprofen 1,2-Propanetriol Esters
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Selecione um tamanho
Sobre este item
Pular para
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
ibuprofen
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
1 of 4
Este Item | PHR2144 | PHR2142 | PHR2143 |
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| packaging pkg of 50 mg | packaging pkg of 50 mg | packaging pkg of 100 mg | packaging pkg of 50 mg |
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3