S7907
200
BioXtra
≥99.0%
powder or crystals
≤0.1% Insoluble matter
8.0-11.0 (20 °C, 1 M in H2O)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
<0.05 at 260 in H2O at 1 M
<0.05 at 280 in H2O at 1 M
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).