Documentos
W385101
Sigma-Aldrich
3-Mercaptohexyl acetate
≥98%, FG
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Sinônimo(s):
3-sulfanylhexyl acetate
Empirical Formula (Hill Notation):
C8H16O2S
Número CAS:
Peso molecular:
176.28
Número FEMA:
3851
Número MDL:
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.234
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
application(s)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
green; fruity; alliaceous; tropical
SMILES string
CCCC(S)CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O2S/c1-3-4-8(11)5-6-10-7(2)9/h8,11H,3-6H2,1-2H3
InChI key
JUCARGIKESIVLB-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
W256501W358304W379700
3-Mercaptohexyl acetate ≥98%, FG
Sigma-Aldrich
W385101
3-Mercaptohexyl acetate
Hexyl acetate ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W256501
Hexyl acetate
3-Octyl acetate ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W358304
3-Octyl acetate
4-Acetoxy-2,5-dimethyl-3(2H)furanone ≥95%, FG
Sigma-Aldrich
W379700
4-Acetoxy-2,5-dimethyl-3(2H)furanone
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
agency
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
agency
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
agency
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
agency
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥95%
documentation
see Safety & Documentation for available documents
documentation
see Safety & Documentation for available documents
documentation
see Safety & Documentation for available documents
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
food allergen
no known allergens
food allergen
no known allergens
food allergen
no known allergens
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
73 °C
Certificados de análise (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Triacetin ≥99%, natural (US), FG
Sigma-Aldrich
W200712
Triacetin
Methional ≥97%, FG
Sigma-Aldrich
W274704
Methional
3-Mercapto-1-propanol 95%
Sigma-Aldrich
405736
3-Mercapto-1-propanol
8-Mercapto-1-octanol 98%
Sigma-Aldrich
706922
8-Mercapto-1-octanol
Alvaro Lezaeta et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 108, 595-603 (2018-05-08)
We developed a sensory-based methodology to aromatically enrich wines using different aromatic fractions recovered during fermentations of Sauvignon Blanc must. By means of threshold determination and generic descriptive analysis using a trained sensory panel, the aromatic fractions were characterized, selected
JianCai Zhu et al.
Food chemistry, 245, 775-785 (2017-12-31)
The volatile compounds of mulberries obtained from three cultivars (M. nigra, Y1, M. Macroura, Y2 and M. Alba, Y3) were investigated by gas chromatography-olfactometry (GC-O), odor activity value (OAV), gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and flame photometric detection (FPD). The results
Toru Kishimoto et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 126(3), 330-338 (2018-04-24)
Gas chromatography-olfactometry (GC-O) analyses of the aroma components extracted from Pilsner-type beer were performed. The concentrations of all 76 components, that were identified after the GC-O analyses, were accurately quantitated. The aroma compounds were then used in the following aroma
Xiaotong Lyu et al.
Food chemistry, 346, 128914-128914 (2021-01-09)
The antioxidants sulfur dioxide (50 ppm) and ascorbic acid (100 ppm) were added to grapes soon after harvest at crushing. The chemical composition and sensory profile of Sauvignon Blanc, Pinot Gris and Chardonnay wines were examined, made from grapes collected at three
Leandro Dias Araujo et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 98, 79-86 (2017-06-15)
Elemental sulfur is a fungicide traditionally used to control Powdery Mildew in the production of grapes. The presence of sulfur residues in grape juice has been associated with increased production of hydrogen sulfide during fermentation, which could take part in