This is a product of the European Pharmacopoeia. The current lot identifies Impurity A, Impurity N, and Impurity J. Please see the link below to review the Supplier Leaflet which includes a chromatogram:
https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/leaflet?leaflet=Y0000881_11.pdf
Y0000881
Ibuprofen for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ibuprofen, α-Methyl-4-(isobutyl)phenylacetic acid, (±)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ibuprofen
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
chave InChI
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Established for the preparation of reference solution (c) in testing for related substances and impurities in ibuprofen using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 0721 of European Pharmacopeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
1. 해당 제품(Ibuprofen for identification, Cat# Y0000881)은 Ibuprofen impurity J, N, A가 포함된 표준품이 맞나요? 2. 권장되는 사용방법(희석용매, 부피)을 알려주세요.
1 answer-