Todas as fotos(1)
02890
Sigma-Aldrich
Ethanol
purum, fine spirit, denaturated with 2% 2-butanone, F25 MEK1, ~96% (based on denaturant-free substance)
Sinônimo(s):
Ethyl alcohol
Fórmula linear:
CH3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
Beilstein:
1718733
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.05
Nível de qualidade
200
densidade de vapor
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
pressão de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
grau
purum
teor
~96% (based on denaturant-free substance)
forma
liquid
temperatura de autoignição
683 °F
qualidade
fine spirit, denaturated with 2% 2-butanone, F25 MEK1
Lim. expl.
19 %, 60 °F
19 %
índice de refração
n20/D 1.3600 (lit.)
pb
78 °C (lit.)
78 °C
pf
-114 °C
−114 °C (lit.)
densidade
0.807 g/mL at 20 °C
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Outras notas
Sales restrictions may apply
Nota de rodapé
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
55.4 °F
Ponto de fulgor (ºC)
13 °C
Certificado de análise
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Certificado de origem
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).
Physicochemical Properties of SnO2-Sb2 O 5 Films Prepared by the Spray Pyrolysis Technique.
Correa-Lozano B, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 143(1), 203-209 (1996)
Spectrophotometric characteristics of chlorophylls a and b and their pheophytins in ethanol.
J F Wintermans et al.
Biochimica et biophysica acta, 109(2), 448-453 (1965-11-29)
Fabrication of thin film dye sensitized solar cells with solar to electric power conversion efficiency over 10%.
Ito S, et al.
Thin Solid Films, 516(14), 4613-4619 (2008)
50-Hz extremely low frequency electromagnetic fields enhance cell proliferation and DNA damage: possible involvement of a redox mechanism.
Wolf FI, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 1743(1), 120-129 (2005)
Synthesis of ZnO nanorod and the annealing effect on its photoluminescence property.
Wu L, et al.
Opt. Mater., 28(4), 418-422 (2006)