13160
200
ACS reagent
puriss. p.a.
3.7 (vs air)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
≥99.0% (GC)
liquid
817 °F
0.34-6.3 %
≤0.01% benzaldehyde (C6H5CHO)
≤0.02% acetophenone
≤0.02% halogenated compounds (as Cl)
≤0.03% free acid (as benzoic acid)
≤0.005%
≤0.005% (as SO4)
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.541
203-205 °C (lit.)
−16-−13 °C (lit.)
H2O: 33 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤2 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
OCc1ccccc1
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Warning
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
10 - Combustible liquids
WGK 1
213.8 °F - DIN 51758
101 °C - DIN 51758
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).