Documentos
178918
Sigma-Aldrich
Mistura de isômeros de hexano
ACS reagent, ≥98.5%
Sinônimo(s):
Hexanos, Iso-hexano
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
3 (vs air)
descrição
Mixture of hexane isomers plus methylcyclopentane
Ensaio
≥98.5%
forma
liquid
temperatura de autoignição
437 °F
Lim. expl.
7.5 %
Impurezas
thiophene, passes test
≤0.0003 meq/g water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
resíduo de evaporação
≤0.0010%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
pb
68-70 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
15617532031568310
Mistura de isômeros de hexano ACS reagent, ≥98.5%
178918
Mistura de isômeros de hexano
Essential Grade
Mistura de isômeros de hexano ACS spectrophotometric grade, ≥98.5%
156175
Mistura de isômeros de hexano
-
Mistura de isômeros de hexano ACS reagent, ≥98.5%
320315
Mistura de isômeros de hexano
-
2-Metilpentano analytical standard
68310
2-Metilpentano
-
grade
ACS reagent
grade
ACS spectrophotometric grade
grade
ACS reagent
grade
analytical standard
assay
≥98.5%
assay
≥98.5%
assay
≥98.5%
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
bp
68-70 °C (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
bp
62 °C (lit.)
expl. lim.
7.5 %
expl. lim.
7.5 %
expl. lim.
7.5 %
expl. lim.
7 %
Descrição geral
The product is a mixture of hexane isomers and methylcyclopentane. Hexane (mixture of isomers) can be isolated from petroleum by distillation or by cracking. They form major constituents of petroleum ether. It is a non-renewable organic solvent mainly used for the dissolution and extraction of oils and fats. Separation of the isomeric forms of hexane on the basis of degree of branching using Fe2(BDP)3 (BDP2- = 1,4-benzenedipyrazolate) has been reported.
Aplicação
Hexane (n-hexane) has been used in the preparation of precursor required for the synthesis of chiral stationary phase (IMPCSP). IMPCSP was employed for the enantioseparation of racemic drugs by high-performance liquid chromatography (HPLC) and supercritical fluid chromatography (SFC). It may be used as a carrier phase for microfluidic devices.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-23 °C
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Supelco
Supelco
HX0299
Hexanes, 98.5% ACS, ~64% n-Hexane
Supelco
Supelco
HX0300
Hexanes, 98%
Copolymerization preparation of cationic cyclodextrin chiral stationary phases for drug enantioseparation in chromatography.
Wang RQ, et al.
Scientific Protocols null
Alternative bio-based solvents for extraction of fat and oils: solubility prediction, global yield, extraction kinetics, chemical composition and cost of manufacturing.
Sicaire A-G, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 16(4), 8430-8453 (2015)
Solving the Clogging Problem: Precipitate-Forming Reactions in Flow.
Poe SL, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45(10), 1544-1548 (2006)
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)