201154
200
ACS reagent
1.4 mmHg ( 0 °C)
≥99%
powder
≤0.01 meq/g Titr. base
≤0.02% insolubles
≤0.03 meq/g Titr. acid
≤0.1% sodium fluorosilicate
≤0.3% loss on drying
993 °C (lit.)
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
sulfite (SO32-): ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
[F-].[Na+]
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Not applicable
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).