295884
100
3.7 (vs air)
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
98%
liquid
867 °F
glass distillation
7 %
HPLC: suitable
<0.020% water
<0.0003%
n20/D 1.505 (lit.)
143-145 °C (lit.)
-26--23 °C (lit.)
water: soluble 0.1705 g/L at 25 °C
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
H2O reference
λ: 288 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.40
λ: 325 nm Amax: 0.05
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
food and beverages
Cc1ccccc1C
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
3 - Flammable liquids
WGK 2
89.6 °F - closed cup
32.0 °C - closed cup
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).