32249
200
ACS reagent
puriss. p.a.
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
3.2 (vs air)
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
≥99.7% (GC)
liquid
997 °F
7 %
microbiological culture: suitable
≤0.0001% thiophene
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% free alkali (as NaOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.003% S-compounds (as S)
≤0.02% water (Karl Fischer)
APHA: ≤10
n/D 1.496 (lit.)
n20/D 1.496-1.498
110-111 °C (lit.)
-93 °C (lit.)
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Al: ≤0.5 ppm
Ba: ≤0.1 ppm
Bi: ≤0.1 ppm
Ca: ≤0.5 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.02 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
K: ≤0.5 ppm
Li: ≤0.1 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Mn: ≤0.02 ppm
Mo: ≤0.1 ppm
Na: ≤0.5 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.1 ppm
Sr: ≤0.1 ppm
Zn: ≤0.1 ppm
Cc1ccccc1
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Central nervous system
3 - Flammable liquids
WGK 2
39.2 °F
4.0 °C
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).