Documentos
323381
Sigma-Aldrich
Peróxido de hidrogênio
contains ~200 ppm acetanilide as stabilizer, 3 wt. % in H2O
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H2O2
Número CAS:
Peso molecular:
34.01
Beilstein:
3587191
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
1.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
23.3 mmHg ( 30 °C)
forma
liquid
contém
~200 ppm acetanilide as stabilizer
reaction suitability
reagent type: oxidant
concentração
3 wt. % in H2O
3.0-4.0 wt. % (H2O2 basis with KMnO4, redox titration)
índice de refração
n20/D 1.335
densidade
1 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
10-30°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
Hydrogen peroxide solution is a significant commodity chemical with several uses in the fine chemical sector. H2O2 is also used in the chemical industry to produce fine and bulk compounds, as well as for the treatment of wastewater. It is an oxidizing agent, widely found in bleaching agents, cosmetics, detergents.
Aplicação
Hydrogen peroxide solution is used as:
  • An oxidizing agent along with the urea in the epoxidation of propylene using TS-1(titanium silicate-1) catalyst.
  • An oxidizing agent in the oxidation of As(III) to As (V).
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Shoichi Iriguchi et al.
Blood, 125(2), 370-382 (2014-10-29)
Although overexpression of T-bet, a master transcription factor in type-1 helper T lymphocytes, has been reported in several hematologic and immune diseases, its role in their pathogenesis is not fully understood. In the present study, we used transgenic model mice
Koen van der Maaden et al.
Pharmaceutical research, 31(7), 1846-1854 (2014-01-29)
The aim of the study was to develop a cheap and fast method to produce hollow microneedles and an applicator for injecting vaccines into the skin at a pre-defined depth and test the applicability of the system for dermal polio
T Ahn et al.
Journal of neuroendocrinology, 27(2), 100-110 (2014-12-17)
Prenatal exposure of the female ovine foetus to excess testosterone leads to neuroendocrine disruptions in adulthood, as demonstrated by defects in responsiveness with respect to the ability of gonadal steroids to regulate gonadotrophin-releasing hormone (GnRH) secretion. In the ewe, neurones
Peng Lei et al.
Neurobiology of disease, 81, 168-175 (2015-03-23)
Iron accumulation and tau protein deposition are pathological features of Alzheimer's (AD) and Parkinson's diseases (PD). Soluble tau protein is lower in affected regions of these diseases, and we previously reported that tau knockout mice display motor and cognitive behavioral
Osamu Sakai et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(1), 538-543 (2015-01-13)
The purpose of the present study was to investigate the role of glutathione peroxidase 4 (GPx4) in conjunctival epithelial cells. An immortalized human conjunctival epithelial cell line was used. Cells were transfected with catalase, GPx1, GPx4, SOD1, SOD2, or control