33211
200
ACS reagent
puriss. p.a.
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
3 (20 °C, vs air)
73 mmHg ( 20 °C)
≥99.5% (GC)
liquid
801 °F
2.2-11.5 %, 38 °F
≤0.001% non-volatile matter
≤0.0045% free acid (as CH3COOH)
≤0.05% water (Karl Fischer)
≤0.1% ethanol (GC)
≤0.1% isobutylalcohol
≤0.1% methanol
≤0.1% methyl acetate
APHA: >10
n20/D 1.3710-1.3730
n20/D 1.3720 (lit.)
76.5-77.5 °C (lit.)
−84 °C (lit.)
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
CCOC(C)=O
passes test for reaction against H2SO4
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Central nervous system
3 - Flammable liquids
WGK 1
24.8 °F
-4 °C
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).