399388
200
ACS reagent
1.6 (vs air)
44.8 mmHg ( 20 °C)
dilution test passes test
≥88%
liquid
1004 °F
57 %
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
≤0.4% Acetic acid
≤0.002%
APHA: ≤15
n20/D 1.370 (lit.)
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
100-101 °C (lit.)
8.2-8.4 °C (lit.)
water: miscible
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
sulfite (SO32-): passes test
Fe: ≤5 ppm
NH4+: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
room temp
OC=O
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
3 - Flammable liquids
WGK 1
118.4 °F
48 °C
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).