Merck
Pular para
459844
Álcool etílico, puro
greener alternative
Alternativa mais ecológica
≥99.5%, ACS reagent, 200 proof
Ethyl alcohol, Pure
1 of 4 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinônimo(s):
Etanol, Etanol não desnaturado, Álcool absoluto
para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
1 L
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 809,00
Sobre este item
Fórmula linear:
CH3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
UNSPSC Code:
15101802
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
EC Number:
200-578-6
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Grade:
ACS reagent
Bp:
78.3 °C
Vapor pressure:
57.26 hPa ( 19.6 °C)
R$ 809,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
Use o código promocional TWV no carrinho para aplicar um desconto a esse produto.
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Álcool etílico, puro, 200 proof, ACS reagent, ≥99.5%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
57.26 hPa ( 19.6 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
expl. lim.
3.1-27.7 %
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
200 proof
dilution
(for analytical testing)
impurities
H2SO4, passes test (darkened), MnO4- reducers, passes test, acetone, passes test, isopropanol, passes test, ≤0.0002 meq/g Titr. base, ≤0.0005 meq/g Titr. acid, ≤0.1% Methanol, ≤0.2% water
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78.3 °C
mp
-114 °C
solubility
H2O: passes test
density
0.789 g/mL at 20 °C
application(s)
agriculture
greener alternative category
storage temp.
room temp
SMILES string
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
O álcool etílico puro é um etanol prova 200 não desnaturado. O etanol, um álcool primário, é uma matéria-prima importante para a síntese de vários compostos. Pode ser sintetizado tanto de melaço, por fermentação, ou por hidratação de etileno. Ele atua como uma fonte de hidrogênio e meio de reação durante a transferência de hidrogenação de compostos carbonila na presença de hidróxido de sódio. Foi estudado o impacto de fumigação de etanol/água no desempenho de motores a diesel. Solvente de grau ACS pode ser utilizado em processos que requerem condições de qualidade rigorosas, tais como testes analíticos.
Chromatin isolation by RNA purification (ChIRP). Ci C Chu, Jeffrey J Quinn, Howard Y HY Chang, Journal of Visualized Experiments 2012-01-01
Isolamento de cromatina por purificação de RNA (ChIRP)
Genomic maps of long noncoding RNA occupancy reveal principles of RNA-chromatin interactions.
Ci C Chu, Kun K Qu, Franklin L FL Zhong, Steven E SE Artandi, Howard Y HY Chang, Molecular Cell 2011-11-18Mapas genômicos de ocupações de RNA longas não codificantes revelam princípios de interações entre RNA e cromatina.
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). O etanol é um solvente verde preferível do ponto de vista ambiental e, portanto, está alinhado com "Solventes e auxiliares mais seguros" e "Uso de matérias-primas renováveis". 
Os preços incluem o imposto federal.
Our premium ACS solvents are ideal for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning. They meet or exceed the rigorous standards of the American Chemical Society (ACS), ensuring high-quality results for your research needs.
Premium ACS Solvents: Our solvents meet or exceed the stringent standards set by the American Chemical Society, ensuring high quality and reliability for your laboratory applications.
Replicable and Publishable Results: Designed for consistency, our solvents deliver results that can be reliably reproduced, making them ideal for research that requires publication.
Versatile Applications: Suitable for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning, our solvents cater to a wide range of research needs in the laboratory.
Application
Álcool etílico (etanol) puro foi usado nos processos a seguir:
  • Preparo de biomoléculas conjugadas com AMBF3 (metiltrifluoroborato de amônio)[1]
  • Como um líquido absorvente para determinação do parâmetro de Grüneisen por medição fotoacústica em um sistema de esfera integradora.
  • Microextração em fase sólida (SPME) com análise de derivatização em fibra de resveratrol extraído de vinho tinto.
Other Notes
Pode haver restrições à venda.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
459836792802EX0280
Ethyl Alcohol 95% denatured
Supelco
EX0280
Ethyl Alcohol
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
-
assay
95%
grade
ACS reagent
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
solubility
H2O: passes test
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Álcool etílico, puro
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Can you recommend a Solvent Extractor for organics from aqueous solution?
    1 answer
    1. Solvent extractors are often used for the quantitative extraction of organics from aqueous solutions and separations in immunoassays. The MIXXOR system has been applied successfully in many laboratory solvent extraction operations and is ideal for the rapid screening of alternative solvents for specific extraction problems.
      Helpful?
  4. How can I get help with the ATF paperwork for 190 and 200 proof ethanol?
    1 answer
    1. Because these non-denatured ethanol products are federally regulated, an ATF permit is required to purchase 190 and 200 proof ethanol. Sigma-Aldrich takes the hassle out of this process for you! There is no ATF paperwork needed or records to be kept on your part. Sigma-Aldrich holds the permit, and immediately pays the federal excise tax. For more regulatory information regarding the tax on ethanol, visit the U.S. Department of Justice, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What are the options for drying solvents?
    1 answer
    1. Sigma-Aldrich offers a full range of high-purity solvents with extremely low water levels specifically manufactured for moisture sensitive Organic and Biotech applications.  Sigma-Aldrich also carries various drying agents such as molecular sieves, which are typically compatible with organic solvents.
      Helpful?
  7. What apparatus do you recommend for HPLC solvent filtration?
    1 answer
    1. The Sigma-Aldrich Vacuum Filtration Assembly gives you all the components you need including: funnel top, fritted glass funnel support, filtration flask, aluminum clamp, and silicone stopper.  The Acrodisc Syringe Filters offer high quality filtration for analytical samples, certified for HPLC to ensure low extractable and available in a broad range of membranes to meet sample compatibility requirements.
      Helpful?
  8. What is 190 proof and 200 proof ethanol?
    1 answer
    1. All non-denatured ethanol products have a proof associated with the product description. The proof is a measure of the water content of the ethanol portion of the product. The proof is calculated as two times (2 x) the actual ethanol concentration by volume.
      Helpful?
  9. Who do I contact about larger solvent volume needs?
    1 answer
    1. Email us at labessentials@sial.com or visit Sigma-Aldrich Fine Chemicals for development and manufacturing-scale inquiries: safcglobal@sial.com
      Helpful?
Reviews
1–2 of 4 Reviews  
Active Filters
  1. Tucson, AZ
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Performed excellent in RNA extraction from legume
    This product has been very helpful in RNA extraction and producing consistent effect
    Helpful?
  2. San Francisco, CA
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Ethyl Alcohol, Pure
    We need a molecular grade ethanol for our work with RNA, and this product works perfectly!
    Helpful?
  3. 2 Ratings-only reviews