496189
100
biotech. grade
4.1 (vs air)
160 mmHg ( 20 °C)
≥99.8%
liquid
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
<0.01% water
<0.0003%
APHA: ≤10
n20/D 1.445 (lit.)
5.2-6.4
60.5-61.5 °C (lit.)
−63 °C (lit.)
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Pb: ≤0.05 ppm
ClC(Cl)Cl
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Central nervous system
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
does not flash
does not flash
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).