63140
200
ACS reagent
puriss. p.a.
<0.01 (vs air)
<0.1 mmHg ( 20 °C)
≥99.0% (KT)
powder or crystals
≤0.005% insoluble matter
5.0-8.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤20 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Not applicable
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).