650579
100
HPLC Plus
for residue analysis
3.2 (vs air)
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
≥99.9%
liquid
997 °F
7 %
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
≤0.02% water
≤0.0001%
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
n/D 1.496 (lit.)
110-111 °C (lit.)
110.6 °C
-93 °C (lit.)
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
λ: 284 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.10
λ: 325 nm Amax: 0.02
λ: 350 nm Amax: 0.005
λ: 400 nm Amax: 0.005
food and beverages
Cc1ccccc1
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Central nervous system
3 - Flammable liquids
WGK 2
39.2 °F
4.0 °C
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).