A5132
200
ReagentPlus®
≥99.0%
powder or crystals
5-6 (25 °C, 132 g/L)
>280 °C (dec.) (lit.)
water: soluble 132 g/L at 20 °C
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Fe: ≤10 ppm
Pb: ≤3 ppm
Se: ≤5 ppm
N.N.OS(O)(=O)=O
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Not applicable
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).