O4504
200
97%
liquid
0.34-6.3 %
n20/D 1.426 (lit.)
174-181 °C (lit.)
-38 °C
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
CCCCCCC(C)O
1S/C8H18O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Eye Dam. 1
10 - Combustible liquids
WGK 1
159.8 °F - closed cup
71 °C - closed cup
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).