P7875
100
ReagentPlus®
≥99.0%
powder or crystals
reagent type: oxidant
toxicology assay: suitable
122 °C (lit.)
water: 100 mg/mL, clear, colorless
OI(O)(O)(O)(O)=O
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Thyroid
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Not applicable
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).