X1040
reagent grade
3.7 (vs air)
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
≥98.0%
liquid
867 °F
7 %
n20/D 1.505 (lit.)
143-145 °C (lit.)
-26--23 °C (lit.)
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
Cc1ccccc1C
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
3 - Flammable liquids
WGK 2
89.6 °F - closed cup
32.0 °C - closed cup
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).