03418
Sigma-Aldrich
L-Rhamnono-1,5-lactone
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
6-Deoxy-L-mannonic acid δ-lactone, L-Rhamnoic 1,5-lactone, (3R,4R,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-methyl-3H-4,5,6-trihydropyran-2-one, L-Rhamnonic acid δ-lactone
Empirical Formula (Hill Notation):
C6H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
162.14
Beilstein/REAXYS Number:
82519
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
teor
≥98% (TLC)
atividade óptica
[α]/D -95±5°, c = 3 in H2O
adequação
conforms to structure for Infrared spectrum
temperatura de armazenamento
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)OC1=O
InChI
1S/C6H10O5/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2/h2-5,7-9H,1H3/t2-,3-,4+,5+/m0/s1
InChI key
ZVAHHEYPLKVJSO-QMKXCQHVSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Metabolite of L-rhamnose catabolic pathway.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Torsten Haack et al.
The Journal of organic chemistry, 70(19), 7592-7604 (2005-09-10)
[reaction: see text] Two formal total syntheses of the (-)-salicylihalamides, based on chiral pool approaches, are reported. D-glucose and L-rhamnose were used to prepare advanced intermediates 23 and 54, which can be converted in three or four steps, respectively, to...
β-Elimination in aldonolactones. Synthesis of 3,6-dideoxy L-arabino-hexose (ascarylose).
Varela, O.J., et al.
Carbohydrate Research, 70, 27-35 (1979)
β-Elimination in aldonolactones. the conversion of l-rhamnono-1-5-lactone into 3-benzoyloxy-6-methylpyran-2-one
Varela, O.J., et al.
Carbohydrate Research, 79, 219-224 (1980)
Merlin Eric Hobbs et al.
Biochemistry, 52(1), 239-253 (2012-12-12)
A member of the amidohydrolase superfamily, BmulJ_04915 from Burkholderia multivorans, of unknown function was determined to hydrolyze a series of sugar lactones: L-fucono-1,4-lactone, D-arabino-1,4-lactone, L-xylono-1,4-lactone, D-lyxono-1,4-lactone, and L-galactono-1,4-lactone. The highest activity was shown for L-fucono-1,4-lactone with a k(cat) value of...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.