03984
Sigma-Aldrich
Canada balsam solution
for microscopy
Número CAS:
Número MDL:
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
100
grau
for microscopy
cor
colorless to light yellow
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Aplicação
embedding medium for microscopy
forma física
dissolved in xylene
Palavra indicadora
Danger
Órgãos-alvo
Respiratory system
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
RIDADR
UN1307 - class 3 - PG 3 - Xylenes, solution
WGK Alemanha
WGK 2
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.