09978
BioUltra
≥99.0% (T)
crystals
insoluble matter, passes filter test
≤0.01% (as SO4)
≤0.1% loss on drying, 110 °C
5.0-6.0 (25 °C, 1 M in H2O)
>280 °C (dec.) (lit.)
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
1 M in H2O
λ: 260 nm Amax: ≤0.037
λ: 280 nm Amax: ≤0.030
N.N.OS(O)(=O)=O
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).