Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
12103C
Soro bovino fetal
USA origin, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
FBS, FCS, soro, soros
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine fetus
Nível de qualidade
linha de produto
FBS Premier
composição
hemoglobin, ≤20 mg/dL
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤10 EU/mL endotoxin
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- Células PC12 cultivadas em meio de Eagle modificado por Dulbecco suplementado com soro fetal bovino juntamente com outros componentes.[1]
- Células HeLa foram mantidas no meio 1640 do Roswell Park Memorial Institute (RPMI) contendo soro fetal bovino (SFB) juntamente com outros componentes.[2]
- Cultura celular BaF3 (as células foram mantidas no meio RPMI 1640 suplementado com soro fetal bovino juntamente com outros componentes).[3]
- Culturas celulares hipocampais primárias (as células foram mantidas no meio essencial mínimo de Eagle e suplementadas com soro fetal bovino termoinativado juntamente com outros componentes).[4]
- Células HeLa, Cos1 e Cos7 foram cultivadas em meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM), com soro fetal bovino juntamente com outros componentes.[5]
Este produto é para uso em outros procedimentos de fabricação. ESTE PRODUTO NÃO SE DESTINA A USO HUMANO OU TERAPÊUTICO.
Nota de análise
- Testado quanto à presença de bactérias, vírus e micoplasma
- Triplo-filtrada com membrana de 0,1 mícron em condições assépticas.
- Testado quanto à presença de endotoxinas e hemoglobina
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Conteúdo relacionado
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Once a bottle of Fetal Bovine Serum (FBS) is thawed, for how long can the bottle be used?
1 answer-
Once Fetal Bovine Serum has been thawed, the bottle can be used in cell culture for up to 7 days for most cell types when stored refrigerated at 2-8°C. If the cells are not fastidous (e.g. HeLa or fibroblasts), the thawed and refrigerated serum can be used for up to 30 days. For some extremely fastidious cell lines, it may be necessary to screen individual lots for acceptable performance. For uses such as blocking for various immuno procedures, usage will generally be for 30 days and perhaps somewhat longer when stored at 2-8°C. For other procedures, usage beyond 30 days storage at 2-8°C will need to be determined.