12106C
bovine fetus
sterile-filtered
FBS Premier
hemoglobin, ≤20 mg/dL
USA origin
cell culture | mammalian: suitable
≤10 EU/mL endotoxin
dry ice
−20°C
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
1 of 4
Este Item | 12107C | F9665 | F6765 |
---|---|---|---|
sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
composition hemoglobin, ≤20 mg/dL | composition hemoglobin, ≤20 mg/dL | composition Hemoglobin, ≤25 mg/dL | composition Bovine IgG, ≤1 mg/mL , Hemoglobin, ≤20 mg/dL |
origin USA origin | origin USA origin | origin non-USA origin | origin USA origin |
technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
impurities ≤10 EU/mL endotoxin | impurities ≤10 EU/mL endotoxin | impurities ≤10 EU/mL endotoxin | impurities ≤10 EU/mL endotoxin (typically ≤1 EU/ml) |
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Not applicable
Eyeshields, Gloves
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Como encontrar o número do produto
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Como encontrar um número de lote para COA
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
WST-1 assay protocol for measuring cell viability, proliferation, activation and cytotoxicity. Instructions for WST-1 reagent preparation and examples of applications. Frequently asked questions and troubleshooting guide for WST-1 assay.
MTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation and cytotoxicity. Instructions for MTT reagent preparation and examples of applications.
XTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation, activation and cytotoxicity. Instructions for XTT reagent preparation and examples of applications.
Protocolo do ensaio de MTT para medir a viabilidade e proliferação celular, bem como a citotoxicidade. Instruções para o preparo do reagente MTT e exemplos de aplicações.