14578
Sigma-Aldrich
Undecyl α-D-maltoside
≥90% (GC)
Sinônimo(s):
n-Undecyl α-D-maltopyranoside
Empirical Formula (Hill Notation):
C23H44O11
Número CAS:
Peso molecular:
496.59
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
100
teor
≥90% (GC)
peso molecular
496.59 g/mol
Impurezas
≤0.01% undecanol
≤5% β-isomer
pH
7.5-8.5 (1% in H2O)
solubilidade
H2O: 20%, clear to very faintly turbid, colorless
λ
1 % in H2O
Absorção UV
λ: 225 nm Amax: ≤0.25
λ: 260 nm Amax: ≤0.15
λ: 280 nm Amax: ≤0.10
λ: 340 nm Amax: ≤0.05
adequação
corresponds to standard for fluorescence
SMILES string
CCCCCCCCCCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C23H44O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-31-22-20(30)18(28)21(15(13-25)33-22)34-23-19(29)17(27)16(26)14(12-24)32-23/h14-30H,2-13H2,1H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22+,23-/m1/s1
InChI key
UYEMNFYVTFDKRG-BFNKVOCASA-N
Categorias relacionadas
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Alekos D Tsamaloukas et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 25(8), 4393-4401 (2009-04-16)
The micellization behavior of a series of n-alkyl-maltosides in aqueous solution was studied by isothermal titration calorimetry (ITC) and dynamic light scattering (DLS) at 25 degrees C. Demicellization experiments were conducted with single component micelles of octyl (OM), nonyl (NM)...
C Ostermeier et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 94(20), 10547-10553 (1997-10-06)
The aa3 type cytochrome c oxidase consisting of the core subunits I and II only was isolated from the soil bacterium Paracoccus denitrificans and crystallized as complex with a monoclonal antibody Fv fragment. Crystals could be grown in the presence...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.