16851
Sigma-Aldrich
Atto 665 (free acid)
≥95.0% (HPCE)
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
100
teor
≥95.0% (HPCE)
peso molecular
Mw 723 g/mol
fluorescência
λex 663 nm; λem 684 nm±5 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Atto 665 is a new fluorescent label closely related to Atto 647N. It shows extraordinary high fluorescence quantum yield, excellent thermal and photo-stability, outstanding ozone resistance, and very little triplet formation. Atto 665 is a cationic (charge +1). The dye is moderately hydrophilic.
find more information
here
Informações legais
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Órgãos-alvo
Respiratory system
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Artigos
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.
Leia mais
Conteúdo relacionado
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies
Leia mais
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.