21115
for molecular biology
BioUltra
liquid
~1 M in H2O
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
n20/D 1.358
4.0-6.0 (25 °C)
1.086 g/mL at 20 °C
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤20 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
neat
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.02
Cl[Ca]Cl
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Warning
Eye Irrit. 2
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Not applicable
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).
This procedure may be used for Collagenase products.