Documentos
47739
Sigma-Aldrich
D-(−)-Frutose
BioUltra, ≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
D-Levulose, Açúcar de fruta
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein:
1239004
Número CE:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
linha de produto
BioUltra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −92±2°, 1 hr, c = 10% in H2O
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
resíduo de ignição
≤0.1% (as SO4)
perda
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
cor
colorless
pH
5.0-7.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pf
119-122 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.04
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
chave InChI
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
47740F254347748
vibrant-m
47739
D-(−)-Frutose
Premium Grade
vibrant-m
47740
D-(−)-Frutose
-
vibrant-m
F2543
D-(−)-Frutose
Premium Grade
vibrant-m
47748
D-(−)-Frutose
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
alcohol: soluble 1 gm in 15 ml, methanol: soluble 1 gm in 14 ml, H2O: freely soluble, acetone: freely soluble (Hot), acetone: slightly soluble, pyridine: soluble
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
<0.0005% Phosphorus (P), <0.05% glucose (enzymatic), <0.1% Insoluble matter
impurities
≤0.5% water
Aplicação
D-Fructose is an important monosaccharide used in a wide range of applications. D-fructose is used in carbohydrate research, in organic and bioorganic synthesis; as a model compound; as a reference material, as an enzyme substrate and as a nutrient.
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Millipore
Millipore
1.05323
D(-)Fructose
D-Lactose monohydrate BioUltra, &#8805;99.5% (HPLC)
Sigma-Aldrich
61339
D-Lactose monohydrate
D-(&#8722;)-Frutose tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
47748
D-(−)-Frutose
D-(&#8722;)-Frutose European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0550000
D-(−)-Frutose
Frutose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1002
Frutose
Millipore
Millipore
1.04007
D(-)-Fructose
Thomas Barclay et al.
Carbohydrate research, 347(1), 136-141 (2011-12-02)
D-Fructose was analysed by NMR spectroscopy and previously unidentified (1)H NMR resonances were assigned to the keto and α-pyranose tautomers. The full assignment of shifts for the various fructose tautomers enabled the use of (1)H NMR spectroscopy in studies of
Young Ki Kim et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-19)
Pollination is essential for efficient reproduction in pollinator-dependent crops that rely on the attraction of pollinators to flowers. Especially, floral nectar is considered to be an important factor attracting pollinator like honey bees, but differences among major chestnut species (Castanea
B P Chumpitazi et al.
Alimentary pharmacology & therapeutics, 42(4), 418-427 (2015-06-25)
A low fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols (FODMAP) diet can ameliorate symptoms in adult irritable bowel syndrome (IBS) within 48 h. To determine the efficacy of a low FODMAP diet in childhood IBS and whether gut microbial composition and/or metabolic
Souhir Marsit et al.
Molecular biology and evolution, 32(7), 1695-1707 (2015-03-10)
Although an increasing number of horizontal gene transfers have been reported in eukaryotes, experimental evidence for their adaptive value is lacking. Here, we report the recent transfer of a 158-kb genomic region between Torulaspora microellipsoides and Saccharomyces cerevisiae wine yeasts
K Shiraga et al.
Carbohydrate research, 406, 46-54 (2015-02-07)
Terahertz time-domain attenuated total reflection measurements of monosaccharide (glucose and fructose) and disaccharide (sucrose and trehalose) solutions from 0.146 M to 1.462 M were performed to evaluate (1) the hydration state and (2) the destructuring effect of saccharide solutes on