Documentos
50020
Sigma-Aldrich
β-Glycerol phosphate disodium salt pentahydrate
≥98.0% (NT)
Sinônimo(s):
β-GP, β-glycerolphosphate, Disodium β-glycerol phosphate pentahydrate, glycerol-2-phosphate
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H7Na2O6P · 5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
306.11
Beilstein:
3744328
Número CE:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (NT)
forma
solid
Impurezas
≤2% L-α-glycerol phosphate
perda
26-32% loss on drying
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.5H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;;;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;5*1H2/q;2*+1;;;;;/p-2
chave InChI
PEMUISUYOHQFQH-UHFFFAOYSA-L
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
G5422S094061668
β-Glycerol phosphate disodium salt pentahydrate ≥98.0% (NT)
50020
β-Glycerol phosphate disodium salt pentahydrate
βß-Glicerofosfato ≤1.0 mol % L-α-isomer
G5422
βß-Glicerofosfato
β-Cyclodextrin phosphate sodium salt ≥95%
S0940
β-Cyclodextrin phosphate sodium salt
rac-Glycerol 1-phosphate sodium salt hydrate ≥95.0% (TLC)
61668
rac-Glycerol 1-phosphate sodium salt hydrate
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder or solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤2% L-α-glycerol phosphate
impurities
≤0.1% Inorganic phosphorus, ≤1.0 mol % L-α-isomer
impurities
-
impurities
≤35% water
Aplicação
β-Glycerolphosphate (Glycerol-2-Phosphate) is used in the development of hydrogels and scaffolds that have applications in tissue engineering and cell growth and differentiation.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Beta-Glycerophosphate is a classical serine-threonine phosphatase inhibitor used in kinase reaction buffers. BGP is often used in combination with other phosphatase/protease inhibitors for broad spectrum inhibition. It functions as an organic phosphate donor and has been used in culture media for mesenchymal stem cell differentiation to osteoblast-type cells. BGP is also used to buffer M17 media for Lactococcus culture in recombinant protein expression
Outras notas
Substrate for myo-inositol-1-phosphatase from bovine brain
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Ácido L-ascórbico suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥98%
Sigma-Aldrich
A4544
Ácido L-ascórbico
Ácido L-ascórbico 2-fosfato ≥95%
Sigma-Aldrich
A8960
Ácido L-ascórbico 2-fosfato
Benzyl acetate ≥99%
Sigma-Aldrich
B15805
Benzyl acetate
Ácido L-ascórbico BioXtra, ≥99.0%, crystalline
Sigma-Aldrich
A5960
Ácido L-ascórbico
A Sanghani-Kerai et al.
Bone & joint research, 6(6), 358-365 (2017-06-04)
Cellular movement and relocalisation are important for many physiologic properties. Local mesenchymal stem cells (MSCs) from injured tissues and circulating MSCs aid in fracture healing. Cytokines and chemokines such as Stromal cell-derived factor 1(SDF-1) and its receptor chemokine receptor type
Cristiane Machado Mengatto et al.
PloS one, 6(1), e15848-e15848 (2011-01-26)
Successful dental and orthopedic implants require the establishment of an intimate association with bone tissue; however, the mechanistic explanation of how biological systems accomplish osseointegration is still incomplete. We sought to identify critical gene networks involved in osseointegration by exploring
Yoshitomo Honda et al.
Scientific reports, 3, 3420-3420 (2013-12-07)
Stem cell-based disease modeling presents unique opportunities for mechanistic elucidation and therapeutic targeting. The stable induction of fate-specific differentiation is an essential prerequisite for stem cell-based strategy. Bone morphogenetic protein 2 (BMP-2) initiates receptor-regulated Smad phosphorylation, leading to the osteogenic
Yung-Hsin Cheng et al.
Tissue engineering. Part A, 16(2), 695-703 (2009-09-23)
Injectable hydrogel is one of the great interests for tissue engineering and cell encapsulation. In the study, the gelatin molecules were added to the thermosensitive chitosan/beta-glycerol phosphate (C/GP) disodium salt hydrogels to form chitosan/gelatin/beta-glycerol phosphate (C/G/GP) disodium salt hydrogels which
Liesbet Lodewyckx et al.
Arthritis research & therapy, 14(1), R16-R16 (2012-01-24)
The aim of this research was to study molecular changes in the articular cartilage and subchondral bone of the tibial plateau from mice deficient in frizzled-related protein (Frzb) compared to wild-type mice by transcriptome analysis. Gene-expression analysis of the articular