59304
200
for molecular biology
2.1 (vs air)
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
BioUltra
≥99.5% (GC)
liquid
750 °F
2.0-12.7 %, 93 °C
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001%
colorless
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.378
82 °C (lit.)
−89.5 °C (lit.)
water: soluble (completely)
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
CC(C)O
neat
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 280 nm Amax: 0.01
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Central nervous system
3 - Flammable liquids
WGK 1
53.6 °F - closed cup
12.0 °C - closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).