60089
100
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
BioUltra
≥99.5% (AT)
solid
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.5% loss on drying, 110 °C
5.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
734 °C (lit.)
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
bromate (BrO3-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
iodide (I-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
1 M in H2O
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
[K+].[Br-]
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Warning
Eye Irrit. 2
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).