Documentos
63418
Sigma-Aldrich
D-(+)-Maltose
BioUltra, ≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-O-α-D-glicopiranosil-D-glicose, Maltobiose
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O11 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
360.31
Beilstein:
93798
Número CE:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
linha de produto
BioUltra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
forma
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D +130±2°, 24 hr, c = 4% in H2O
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
resíduo de ignição
≤0.1%
cor
colorless
pH
5.0-7.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pf
125 -130  °C
solubilidade
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.08
λ: 280 nm Amax: 0.07
cadeia de caracteres SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
chave InChI
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
47288M917163620
vibrant-m
63418
D-(+)-Maltose
Premium Grade
vibrant-m
47288
D-(+)-Maltose
-
vibrant-m
M9171
D-(+)-Maltose
Premium Grade
vibrant-m
63620
D-(+)-Melezitose monohydrate
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter, ≤0.3% glucose, ≤1.0% maltotriose
impurities
-
form
powder or crystals
form
-
form
powder
form
powder
mp
125 -130  °C
mp
-
mp
125.13 °C (1013.25 hPa)
mp
154-160 °C (dec.)
Aplicação
D-Maltose, an α(1→4) linked disaccharide of D-glucose, is used as a substrate for the identification, differentiation and characterization of enzymes such as maltase(s); maltose α-D-glucosyltransferase(s); maltose-transporting ATPase(s); maltose O-acetyltransferase(s) and maltose epimerase(s) and phosphorylase(s). D-Maltose is used to study maltose-binding proteins and disaccharide transport systems.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Maltose is a disaccharide containing two glucose molecules with an α(1→4) glycosidic linkage. Maltose can be derived from starch in food through the action of amylase. Maltose can be found in many food products, including beer, cereals, and pasta.
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Component of the liquid stationary phase in the GLC separation of nitroxlene and xylene isomers.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Maltotriose ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M8378
Maltotriose
D-(+)-Glicose BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Sigma-Aldrich
49139
D-(+)-Glicose
Maltose monohydrate suitable for microbiology
Millipore
1.05910
Maltose monohydrate
Sacarose BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (HPLC)
Sigma-Aldrich
84097
Sacarose
D-(−)-Frutose ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
F0127
D-(−)-Frutose
Maltose monoidratada EMPROVE® ESSENTIAL
SAFC
1.05911
Maltose monoidratada
Separation behaviour of some isomeric organic compounds on sugars, sugar alcohols and their mixed phases by gas-liquid chromatography.
Ono, A.
Journal of Chromatography A, 197, 251-251 (1980)
S K Aoki et al.
Journal of bacteriology, 191(6), 1777-1786 (2009-01-07)
Contact-dependent growth inhibition (CDI) is a mechanism identified in Escherichia coli by which bacteria expressing two-partner secretion proteins encoded by cdiA and cdiB bind to BamA in the outer membranes of target cells and inhibit their growth. A third gene
Zhiqiang Deng et al.
Autophagy, 16(5), 917-931 (2019-08-01)
Macroautophagy (autophagy) is a key catabolic pathway for the maintenance of proteostasis through constant digestion of selective cargoes. The selectivity of autophagy is mediated by autophagy receptors that recognize and recruit cargoes to autophagosomes. SQSTM1/p62 is a prototype autophagy receptor
Dengjun He et al.
Journal of separation science, 38(13), 2229-2237 (2015-04-16)
Trehalose, a nonreducing disaccharide, has been extensively applied to food, cosmetics, and pharmaceutical goods. The resultant solution of trehalose prepared by enzymatic methods includes high amounts of maltose. However, it is quite difficult to separate maltose and trehalose on an
Li Guo et al.
Carbohydrate polymers, 128, 154-162 (2015-05-26)
To understand the susceptibility of glutinous rice starch to digestive enzymes and its potential impact on glycemic response, enzyme kinetics and in vitro digestibility of the native and gelatinized starches were investigated. The results showed that the Km values of