66960
Sigma-Aldrich
4-O-Methyl-D-glucurono-D-xylan dyed with Remazol brilliant blue R
15% dye basis
Sinônimo(s):
Remazol brilliant blue R–D-Xylan, RBB-Xylan
Número MDL:
NACRES:
NA.83
Nível de qualidade
100
teor
15% dye basis
forma
fibers
solubilidade
water: 0.05 g/5mL, blue to very deep blue
Aplicação
4-o-Methyl-D-glucurono-D-xylan dyed with Remazol brilliant blue R has been used as a substrate for endo-l,4-β-xylanase activity.
Outras notas
Soluble chromogenic substrate for the assay of endo-1,4-β-xylanases
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
P. Biely et al.
Methods in Enzymology, 160, 536-536 (1988)
Thermostable xylanolytic enzymes from Rhodothermus marinus grown on xylan
Dahlberg L, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 40(1), 63-68 (1993)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.